Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor Removal Resin
Artikelnummer. 11396099
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396099 25 g 25g
11319018 100 g 100g
11309018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396099 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042489.14
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol
Inhibitorfjernelsesharpiks bruges til fjernelse af phenolinhibitorer: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol. Det deltager også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 9003-70-7
Especificaciones
Produkttype Inhibitor Removal Resin
Lugt Lugtfri
Form Krystallinsk fast stof
Til brug med (applikation) Til fjernelse af phenoliske hæmmere: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol
Mængde 25 g
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.