Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Inhibitor Removal Resin
Artikelnummer. 11319018
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319018 100 g 100g
11396099 25 g 25g
11309018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319018 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 042489.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 9003-70-7 | C24H27NO5 | 409,48 g/mol
Inhibitorfjernelsesharpiks bruges til fjernelse af phenolinhibitorer: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol. Det deltager også i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-70-7
Tekniske data
Produkttype Inhibitor Removal Resin
Lugt Lugtfri
Form Krystallinsk fast stof
Til brug med (applikation) Til fjernelse af phenoliske hæmmere: hydroquinon, hydroquinonmonomethylether, tert-butylcatechol
Mængde 100 g