Få mere at vide
INH6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449636
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16449636 50 mg
16423078 10 mg
16404376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16449636 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100541
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor; inhibits the growth of HeLa cells with an IC50 of 2.4 μM.
INH6 is a potent Nek2/Hec1 inhibitor
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale INH6
Fysisk form Solid
CAS 1001753-24-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H18N2OS
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (155.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NC(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=CS1)C3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 322.42
Formel vægt 322.42
Procent renhed 99.9%