Få mere at vide
INH154, MedChemExpress
Beskrivelse
INH154 is a highly potent inhibitor for Nek2 and Hec1 binding (INH), with IC50s of 200 nM and 120 nM for INH in Hela and MB468 cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INH154 |
| CAS | 1587705-63-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H24N4OS |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (212.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=NC=C1)NC2=NC(C3=C(C)C=C(N4CCCCC4)C=C3C)=CS2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.52 |
| Formel vægt | 392.52 |
| Vis mere |