missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
INH14, MedChemExpress
Beskrivelse
INH14 is a cell permeable inhibitor of IKKα/IKKβ, with IC50s of 8.97 and 3.59 μM, respectively. INH14 inhibits the IKKα/β-dependent TLR inflammatory response. INH14 also inhibits downstream of TAK1/TAB1 and NF-kB pathways. Anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INH14 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 200134-22-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H16N2O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (520.18 mM) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=CC=C(CC)C=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?