Få mere at vide
INH1, MedChemExpress
Beskrivelse
INH1 specifically disrupts the Hec1/Nek2 interaction via direct Hec1 binding. INH1 shows promising cancer inhibition activity both in vitro and in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | INH1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 313553-47-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H16N2OS |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | IBT13131 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (324.25 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |