Få mere at vide
Gilac™ Ingrediensbeholder med låg, 30 L
Artikelnummer. 17908771
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
565 x 315 x 320 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
17908771 565 x 315 x 320 mm
1 options
Artikelnummer. 17908771 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G040677
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.70 DKK
    586.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 225.97 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 23-10-2026
30 L Ingrediensbeholder med låg kan placeres med låg og stables uden låg. Det giver nem tilgængelighed.
  • Ingrediensbeholder kan indlejres med låg og stables uden låg.
  • Let tilgængelig.
  • Den øverste beholder gør det muligt at låse låget i åben position for nem brug.
  • 4 hjul kan tilføjes til enheden for nem manøvrering (valgfrit).
  • Beholder designet i let gennemsigtig polypropylen, så indholdet og niveauet af materialet kan ses.
Specifications
Kapacitet (engelsk) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Lukketype Snap og Hinge
Farve Hvid
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Ingrediensbeholder
Dimensioner (L x B x H) 565 x 315 x 320 mm
Længde (metrisk) 565 mm
Længde (engelsk) 22,2 tommer
Bredde (metrisk) 315 mm
Bredde (engelsk) 12,4''
Højde (metrisk) 320 mm
Højde (engelsk) 12,6 tommer