Få mere at vide
Ingenol-5,20-acetonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16452559 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16452559 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0869
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids; improved stability compared to ingenol.
Ingenol-5,20-acetonide is an intermediate from ingenol for synthesis of ingenoids
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ingenol-5,20-acetonide
CAS 77573-43-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H32O5
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (128.70 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 388.5
Formel vægt 388.5
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid