Få mere at vide
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16462559 1 mg 1mg
16461558 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16462559 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0870
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate is a natural compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ingenol-5,20-acetonide-3-O-angelate
CAS 87980-68-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H38O6
Mængde 1 mg
Synonym Ingenol 5,20-acetonide 3-angelate Ingenol 3-angelate 5,20-acetonide
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (106.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC([C@@](OC(C)(C)OC1)([H])C1=C[C@@]2([H])[C@H](C3(C)C)[C@H]3C[C@H]4C)([C@H]5OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]4(C=C5C)C2=O
Molekylvægt (g/mol) 470.6
Formel vægt 470.6
Procent renhed 98.13%
Grad Research
Fysisk form Solid