Få mere at vide
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472559
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16472559 1 mg -
16471558 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472559 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0871
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Ingenol-3,4,5,20-diacetonide is a natural compound.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ingenol-3,4,5,20-diacetonide
CAS 77573-44-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H36O5
Mængde 1 mg
Synonym Ingenol 3,4:5,20-bisacetonide
SMIL O=C1[C@@]2(C=C(C)C3OC(C)(C)O4)C34C(OC(C)(C)OC5)C5=C[C@@H]1[C@@H](C6(C)C)[C@@H]6CC2C
Molekylvægt (g/mol) 428.56
Formel vægt 428.56
Procent renhed 98.19%
Grad Research
Fysisk form Solid