Få mere at vide
MedChemExpress Ingenol
Artikelnummer. 16434907
Encompass_Preferred
Skift visning
50 mg
Artikelnummer.
16434907 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16434907 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0865
MedChemExpress Ingenol is a PKC activator, with a Ki of 30 μM, with antitumor activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 348.43 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 30220-46-3
Produkttype Natural Products
Renhed 98.17%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (287.00 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (-)-Ingenol
Mål PKC