Få mere at vide
TFA Dostmann Infrarødt termometer SLIM FLASH
Artikelnummer. 17991312
Skift visning
Kalibreret:
Ja
Artikelnummer. Kalibreret
17991312 Ja
1 options
Artikelnummer. 17991312 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 31.1128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.77 DKK
    179.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.66 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Den SLIMME FLASH infrarødt termometer kan måle temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod objektet, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Den praktiske enhed minder om en USB stick og er også HACCP-kompatibel.
Med SLIM FLASH infrarødt termometer fra TFA, kan du hurtigt og nemt måle temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod objektet, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Den praktiske enhed minder om en USB stick og passer i enhver bukselomme eller på en nøglering. Infrarøde termometre kan bruges til en lang række applikationer. Du kan bruge dem til at tjekke klima- og varmesystemer, se efter kuldebroer og defekte relæer eller tjekke bremsesystemet i din bil. I hjemmet kan du tjekke temperaturen på babymad, drikkevarer, badevand, friturefedt, marmelade eller chokolademasse. Enheden er HACCP-kompatibel, og den hygiejniske, kontaktfri temperaturmåling er særdeles velegnet til professionel brug i fødevaresektoren. Berøringsfri måling - muliggjort af gennemprøvet infrarød teknologi. Den infrarøde stråling, der udsendes af ethvert objekt med en temperatur over det absolutte nulpunkt, konverteres til et elektrisk signal, evalueres af en processor og vises derefter på displayet.
  • Berøringsfri måling af overfladetemperatur
  • Lille, nem at bruge
  • Overholder HACCP, ideel til mad
  • Et alsidigt værktøj til husholdningen, håndværket og hobbyen
  • Svartid 1 sek.
  • præcision +- 2 % eller 2 °C
  • Registreret TFA design
Specifications
Kalibreret Ja
Vise LCD