Få mere at vide
TFA Dostmann Infrarødt termometer RAY
Artikelnummer. 17921662
Skift visning
Kalibreret:
Ja
Artikelnummer. Kalibreret
17921662 Ja
1 options
Artikelnummer. 17921662 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 31.1136.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.65 DKK
    167.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.27 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
RAY infrarøde termometer måler temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod det objekt, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Det indbyggede lasersigte gør det nemmere for dig at finde målet. Den er HACCP-kompatibel.
Med det infrarøde termometer RAY fra TFA kan du hurtigt og nemt måle temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod det objekt, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Det indbyggede lasersigte gør det nemmere for dig at finde målet. Den aktuelle temperatur vises på det oplyste display. Infrarøde termometre kan bruges til en lang række applikationer. Du kan bruge dem til at tjekke klima- og varmesystemer, søge efter kuldebroer og defekte relæer eller tjekke bremsesystemet i din bil. I hjemmet kan du tjekke temperaturen på babymad, drikkevarer, badevand, friturefedt, marmelade eller chokolademasse. Enheden er HACCP-kompatibel, og den hygiejniske, berøringsfri temperaturmåling er særdeles velegnet til professionel brug i fødevaresektoren. Berøringsfri måling - muliggjort af gennemprøvet infrarød teknologi. Den infrarøde stråling, der udsendes af ethvert objekt med en temperatur over det absolutte nulpunkt, konverteres til et elektrisk signal, evalueres af en processor og vises derefter på displayet.
  • Berøringsfri måling af overfladetemperatur
  • Måletid på kun 1 sekund
  • Måling af feltmarkering med laser
  • Overholder HACCP, ideel til mad
  • Et alsidigt værktøj til husholdningen, håndværket og hobbyen
  • Baggrundsbelysning
  • Præcision± °1,5 C ±til °3 C afhængig af måleområdet
  • Forholdet mellem måleafstand/punkt 12:1
Tekniske data
Kalibreret Ja
Vise LCD