Få mere at vide
TFA Dostmann Infrarødt termometer STRÅLYS
Artikelnummer. 17921322
Skift visning
Vise:
LCD
Artikelnummer. Vise
17921322 LCD
1 options
Artikelnummer. 17921322 Leverandør TFA Dostmann Leverandørnr. 31.1143.13
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
RAY LIGHT infrarøde termometer måler temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod det objekt, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Det indbyggede lasersigte gør det nemmere for dig at finde målet.
Med det infrarøde termometer fra TFA kan du hurtigt og nemt måle temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Bare sigt på objektet, der skal måles, tryk på knappen, og du får resultatet i løbet af få sekunder. Det indbyggede lasersigte gør det nemt for dig at finde dit mål. Den aktuelle temperatur vises på det oplyste display. Infrarøde termometre kan bruges på mange forskellige måder. Du kan bruge dem til at tjekke klima- og varmesystemer, se efter kuldebroer og defekte relæer eller teste bremsesystemet i en bil. Derhjemme kan du tjekke temperaturen på babymad, drikkevarer, badevand, friturefedt, marmelade eller chokolademasse. Enheden er HACCP-kompatibel, og denne hygiejniske, berøringsfri temperaturmåling er ideel til professionel brug i fødevaresektoren. Berøringsfri måling– muliggjort af sin gennemprøvede infrarøde teknologi. Den infrarøde stråling, der udsendes af ethvert objekt med en temperatur over det absolutte nulpunkt, konverteres til et elektrisk signal, evalueres af en processor og vises derefter på displayet.
  • Til berøringsfri måling af overfladetemperatur
  • Måletid: 1 sekund
  • Baggrundsbelysning
  • Præcision± 1.5° C til± 3° C afhængig af måleområde
  • Forholdsmåleafstand/spot 12:1
  • Måling af feltmarkering med laser
  • Overholder HACCP, ideel til mad
  • Et alsidigt værktøj til husholdningen, håndværket og hobbyen
Tekniske data
Kalibreret Ja
Vise LCD