Få mere at vide
Testo™ Infrarødt termometer med lasermarkering og penetrationssonde til mad
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +230 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Måletid | 0,5 sek. |
| Opløsning | 0,1°C |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 230 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +230 °C |
| Nøjagtighed | ±1,5 °C (-20 til+ 100 °C),± 2 °C eller 2 % af mv (Resterende rækkevidde) |