Få mere at vide
TFA Dostmann Infrarødt termometer FLASH III
Beskrivelse
Med Flash III infrarødt termometer fra TFA kan du hurtigt og nemt måle temperaturen på overflader uden at røre ved dem. Du skal blot sigte mod objektet, der skal måles, trykke på knappen og resultatet opnås på få sekunder. Den praktiske enhed har et særligt robust hus og det indbyggede lasersigte gør det nemmere for dig at finde målet. FLASH III viser også maksimum- og minimumværdierne under målingen. Infrarøde termometre kan bruges til en lang række applikationer. Du kan bruge dem til at tjekke klima- og varmesystemer, søge efter kuldebroer og defekte relæer eller kontrollere bremsesystemet i en bil. I hjemmet kan du tjekke temperaturen på babymad, drikkevarer, badevand, friturefedt, marmelade eller chokolademasse. Enheden er HACCP-kompatibel, og den hygiejniske, kontaktfri temperaturmåling er særdeles velegnet til professionel brug i fødevaresektoren. Berøringsfri måling - muliggjort af gennemprøvet infrarød teknologi. Den infrarøde stråling, der udsendes af ethvert objekt med en temperatur over det absolutte nulpunkt, konverteres til et elektrisk signal, evalueres af en processor og vises derefter på displayet.
- Til berøringsfri måling af overfladetemperatur
- Meget robust hus
- Visning af aktuel, højeste og laveste temperatur under målingen
- Hold og lås funktion
- Nøjagtighed± 2 % eller± 2 °C
- Emissionsforhold kan indstilles
- Forholdet mellem måleafstand/punktstørrelse 6:1
- Måletid på kun 1 sekund
- Måling af feltmarkering med laser
- Overholder HACCP, ideel til mad
- Et alsidigt værktøj til husholdningen, håndværket og hobbyen
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Ja |
| Vise | LCD |