Få mere at vide
Brannan Infrarødt industrielt termometer med multipunktmålretning
Artikelnummer. 31810751
Skift visning
Maks. Temperatur (metrisk):
950 °C
Artikelnummer. Maks. Temperatur (metrisk)
31810751 950 °C
1 options
Artikelnummer. 31810751 Leverandør Brannan Leverandørnr. 38/707/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.92 DKK
    660.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 540.01 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Kompakt infrarødt termometer med 13 laserpletter for at opnå målnøjagtighed for hurtig og præcis måling.
  • Indbygget lasercirkel med 13 laserpletter øger målnøjagtigheden
  • Temperaturområde -30 til +950 °C
  • Automatisk valg af måleområde med opløsning 0,1 °C/°F
  • Indbyggede dobbelte laserpointere
  • Hurtige og præcise målinger
  • Stor baggrundsbelyst LCD
  • Maksimal min-optagefunktion
  • Justerbar emissivitet
  • Auto-trigger slukket og automatisk sluk
  • Leveres med 3-punkts kalibreringscertifikat
  • Leveres med beskyttelsespose
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Infrarødt termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 1742 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 950 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Kalibreret Fabrikskalibreret
Vise Digital LCD
IP-vurdering Ingen