Få mere at vide
PEPperCHIP™ Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray
Artikelnummer. 16377758
:
Antal: 1 Slide
Artikelnummer. 16377758
Brand: PEPperCHIP™ SPC.015.001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Influenza Virus H1N1 Proteome Microarray med 3555 virusspecifikke peptider trykt i to eksemplarer. Mikroarrayet kan bruges til epitopkortlægning, serumscreening eller biomarkøropdagelse.
  • Microarray indhold: A: Hæmagglutinin, B: Matrixprotein 1, C: Matrixprotein 2, D: Nukleoprotein, E: Nukleart eksportprotein, F: Neuraminidase, G: Ikke-strukturelt protein 1, H: Polymerase surt protein, I: Protein PB1-F2, J: Polymerase basisk protein 2, K: RNA-styret RNA-polymerase katalytisk underenhed
  • Peptidlængde/Overlapning: 15 aa/ 12 aa
  • Antal peptider: 3555 trykt i to eksemplarer og HA, polio og c-Myc kontrolpeptider
Tekniske data
Belægning PEGMA/PMMA
Oversigt 1 array kopi pr. microarray
Mængde 1 Slide
Metode til vedhæftning Kombinatorisk peptidsyntese ved aminosyrelaserprint
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015
Farve Klarhed
Regulatorisk status RUO
Stregkode Individuel stregkode for hvert mikroarray
Materiale Mikroskopisk glas
Type High-density Peptide Microarray
Til brug med (applikation) Antistofvalidering, epitopkortlægning, serumscreening, biomarkøropdagelse
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (LxB) 75.4 x 25 mm