Få mere at vide
Influenza A H9N2 Hemagglutinin anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
2755.00 DKK - 8130.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Influenza A H9N2 Hemagglutinin |
|---|---|
| Applikationer | ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Regulatorisk status | RUO |
| Målarter | Virus |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18355362
|
Bio-Techne
NBP3-06705-5PLATES |
5 Plates |
2755.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18399681
|
Novus Biologicals
NBP3-06705-15PLATES |
15 Plates |
8130.00 DKK
Pakke med 15 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H9N2 HemagglutininTekniske data
| Influenza A H9N2 Hemagglutinin | |
| HRP | |
| Virus | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| RUO | |
| HA, Hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain | |
| Antibody Pairs |