Få mere at vide
Influenza A H5N1 Hemagglutinin anti-Influenza virus, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
3390.00 DKK - 8135.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Influenza A H5N1 Hemagglutinin |
|---|---|
| Applikationer | ELISA |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology, Virology Bacteria and Parasites |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18338105
|
Novus Biologicals
NBP3-12818-5PLATES |
5 Plates |
3390.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18370147
|
Novus Biologicals
NBP3-12818-15PLATES |
15 Plates |
8135.00 DKK
Pakke med 15 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Influenza A H5N1 HemagglutininTekniske data
| Influenza A H5N1 Hemagglutinin | |
| Unconjugated | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| RUO | |
| Influenza virus | |
| Antibody Pairs |