Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Infigratinib |
| CAS | 872511-34-7 |
| Synonym | 3-(2,6-dichlor-3,5-dimethoxyphenyl)-1-[6-[4-(4-ethylpiperazin-1-yl)anilino]pyrimidin-4-yl]-1-methylurinstof; BGJ-398 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C26H31Cl2N703 |
| Formel vægt | 560.48 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |