Få mere at vide
Infektiøs mononukleosetest ved hjælp af latexagglutination
Artikelnummer. 11913132
Skift visning
Mængde:
100 prøver
Pakningsstørrelse:
100 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11913132 100 prøver 100 tests
1 options
Artikelnummer. 11913132 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. DR0780M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 DKK
    1738.18 DKK / 100 tests
    Spare 796.82 DKK
    31% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Udfør specifik påvisning af infektiøs mononukleose heterofilt antistof ved latexagglutination.
Udfør specifik påvisning af infektiøs mononukleose heterofilt antistof med Thermo Scientific™ Oxoid™ Infektiøs mononukleosesæt. Dette latexagglutinationskit er designet til at levere enkel, specifik og hurtig påvisning af infektiøs mononukleose (IM) heterofilt antistof.
Latexpartiklerne, der anvendes i sættet, er sensibiliseret med bovint røde blodlegeme mononukleose-antigen. Da røde blodlegemer fra kvæg i modsætning til røde blodlegemer fra får eller heste ikke indeholder antigener, der interagerer med ikke-IM-agglutininer, er der ikke behov for at udføre differentiel absorption for at verificere testresultaternes specificitet.
Infektiøs mononukleose (kirtelfeber) er en akut infektionssygdom forårsaget af Epstein-Barr-virussen og rammer primært lymfoidt væv. Det er karakteriseret ved udseendet af forstørrede og ofte ømme lymfeknuder, forstørret milt og unormale lymfocytter i blodet.
Brug denne hurtige, enkle og semikvantitative test til at hjælpe med diagnosticeringen af infektiøs mononukleose. Tilstedeværelsen af infektiøs mononukleose-antistof i serum eller plasma i påviselige niveauer vil interagere med de sensibiliserede partikler for at producere synlig aggregering, hvilket er et positivt resultat. Når der observeres agglutination, er diagnosen IM højst sandsynlig.
  • Hurtige —resultater på to minutter
  • Enkel —nem at implementere
  • Visuelle —letlæselige resultater
  • Specifik —forbedret specificitet på grund af brug af bovin kilde
  • Anvendes til kvalitativ eller semikvantitativ testning
Infektiøs mononukleose er en akut infektionssygdom forårsaget af Epstein-Barr-virus. Patienter udvikler normalt, men ikke altid, et forbigående heterofilt antistofrespons. De IM heterofile antistoffer optræder, især under akut sygdom, hos omkring 80 til 90 % af teenagere og unge voksne med klassisk IM 1 . IM-antistoffet påvises i et mindre antal små børn med den klassiske sygdom. Da størstedelen af små børn ikke udvikler fuldskalasyndromet i løbet af primær infektion, bør de generelt ikke forventes at udvikle IM heterofile antistoffer. IM-antistoftiteren opnår normalt signifikante diagnostiske niveauer ved udgangen af den første sygdomsuge.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific™ mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt Infektiøs mononukleose test
Detekterbare analytter Mononukleose antistoffer
Inkluderer Testlatex, positiv kontrol, negativ kontrol, sorte engangsobjektglas, paddle-paletter, brugsanvisning
Mængde 100 prøver