Få mere at vide
INF39, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16494706 100 mg -
16460017 50 mg 50mg
16452796 25 mg 25mg
16433628 10 mg -
16406357 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101868
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale INF39
CAS 866028-26-4
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13ClO2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C
Molekylvægt (g/mol) 224.68
Formel vægt 224.68
Procent renhed 99.23%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation