missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ INF 4E

Beskrivelse
INF 4E is a NLRP3 inflammasome and caspase-1 inhibitor (Ki = 9.6 μM for caspase-1). Inhibits Nigericin (Cat. No. 4312) or ATP (Cat.No. 3245) induced pyroptosis of PMA-differentiated and LPS-primed THP-1 cells and activates the Keap1-Nrf2 pathway.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2[(2-chlorophenyl)(hydroxy)methyl]acrylate |
| CAS | 88039-46-7 |
| Analyseprocentområde | >98% |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C12H13ClO3 |
| Formel vægt | Observed MW: 240.68 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?