Få mere at vide
KARTELL Industritank
Description
- Standardiseret industrielt emballagedesign, og selvom det specifikt er rettet til en anvendelse i industriel emballage, kan de være nyttige i daglig laboratoriepraksis.
- De er lavet af High Density PE fødevarekvalitet, med et behageligt håndtag og har en sikker forseglingshætte, der følger DIN-anbefalinger.
- De er i overensstemmelse med FN-regulativ om transport af farlige og giftige væsker og er velegnede til vej- (ADR-RID), sø- (IMO-IMDG) og lufttransport (IATA-ICAO).
- EGNET TIL FØDEVARER.
Specifications
Specifications
| Lukning | Inkluderet |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| nr. pr. pakke | 6 pcs. |