Få mere at vide
Buerkle™ Industriel måledunk med lukket håndtag
Artikelnummer. 18080915 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
18080915 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 18080915 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 72042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.65 DKK
    71.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.38 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Målekanden har to måleskalaer, præget gennemsigtigt og med blå bogstaver. Med ergonomisk håndtag, fås i lukket design for særlig stabilitet eller med åbent håndtag til stabling for at spare plads.
  • PP transparent
  • Med præget dimission trykt i blåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Højde (metrisk) 20.6 cm
Produkttype Målekande