Få mere at vide
Tork Industriellt tungt tørrepapir W1
Artikelnummer. 30243713 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Artikelnummer. Farve
30243713 Blå
1 options
Artikelnummer. 30243713 Leverandør Tork Leverandørnr. 130080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.93 DKK
    509.59 DKK / 1 ruller
    Spare 46.34 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Det ekstra stærke, 3-lags multifunktionelle Tork industrielle tunge tørrepapir har overlegen absorption og beskytter hænderne mod varme og snavs.
  • Tag fat på olie, fedt, smøremidler og snavs med den overlegne absorberende evne fra vores multipurpose Tork industrielle kraftige tørrepapir.
  • Selv når det er vådt, forbliver dette industrielle papir ekstra stærkt og egnet til gentagen brug.
  • Beskyt dine hænder mod metalskrot og varme med denne solide 3-lags konstruktion.
  • At bære og bortskaffe emballage er enkelt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kraftig visker
Længde (engelsk) 278.87 yd.
Længde (metrisk) 255 m
Bredde (engelsk) 14,53 tommer
Bredde (metrisk) 36.9 cm
Materiale Papir
Certificeringer/compliance HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin og Rec.fibre
Farve Blå
Ply 3-ply
Certificeringer/overholdelse (Europa) HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin og Rec.fibre