Beskrivelse
- Beskyt hænderne mod metalskrot og varme med denne store industrielle papirrulle.
- Tag fat på væskespild let – dette papir er holdbart nok til genbrug og holder sig stærkt, når det er vådt.
- Håndter olie, fedt, smøremidler og snavs med succes takket være papirets stærke tekstur og høje absorberingsevne.
- Bær og bortskaff emballagen hurtigt med Tork Easy Handling™ Plastic Packaging.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tørrepapir |
| Længde (engelsk) | 130.14 yd. |
| Længde (metrisk) | 119 m |
| Bredde (engelsk) | 9,25 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.5 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin og Rec.fibre |
| Farve | Blå |
| Ply | 3-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | HACCP, FSC Chain-of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin og Rec.fibre |