Få mere at vide
Wika Industriel trykmåler, 2-1/2 in. Urskive
Artikelnummer. p-8006893 Shop alle Cole-Parmer produkter
Trykområde:
100 psi
30 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15125764
Brand: Wika 6804612
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den industrielle trykmåler med 2-1/2 in. Opkaldsfunktioner FlexWindow™ mulighed med integreret trykkompensation og 100% kassefyld.
  • Glycerinfyld hjælper med at læse læsbarheden ved at dæmpe nåleudsving.
  • Nøjagtighed er± 1,5 %.
  • Målere har et kobberlegeringsrør, messingfatning, 304 rustfrit stålhus og plastiklinse.
  • Alle forbindelser er 1/4 tommer. NPT(M).
  • Forsendelsesvægt er 1 lb. (0,5 kg).
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Urskivestørrelse (engelsk) 2,5 tommer
Opkaldsstørrelse (metrisk) 64 mm
Materiale Kobberlegeringsrør, messingfatning, 304 rustfrit stålhus, plastiklinse
Driftstemperatur (engelsk) -4 °F til +140 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C til +60 °C
Størrelse (engelsk) Pasform 1/4 tommer NPT(M), lavere
Størrelse (metrisk) Fitting 6,35 mm NPT(M), Nedre
Befugtede dele Kobber
Nøjagtighed ±2-1-2 % af spændvidden
Display Type Analog
Trykområde 100 psi
Produkttype Industriel måler