Få mere at vide
Wika Industriel trykmåler, 2-1/2 in. Urskive
Artikelnummer. 15125764 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Trykområde:
100 psi
30 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trykområde Pakningsstørrelse
15125764 100 psi Hver
15115764 30 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15125764 Leverandør Wika Leverandørnr. 6804612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 DKK
    355.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 17.44 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Den industrielle trykmåler med 2-1/2 in. Opkaldsfunktioner FlexWindow™ mulighed med integreret trykkompensation og 100% kassefyld.
  • Glycerinfyld hjælper med at læse læsbarheden ved at dæmpe nåleudsving.
  • Nøjagtighed er± 1,5 %.
  • Målere har et kobberlegeringsrør, messingfatning, 304 rustfrit stålhus og plastiklinse.
  • Alle forbindelser er 1/4 tommer. NPT(M).
  • Forsendelsesvægt er 1 lb. (0,5 kg).
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-overholdelse
Urskivestørrelse (engelsk) 2,5 tommer
Opkaldsstørrelse (metrisk) 64 mm
Materiale Kobberlegeringsrør, messingfatning, 304 rustfrit stålhus, plastiklinse
Driftstemperatur (engelsk) -4 °F til +140 °F
Driftstemperatur (metrisk) -20 °C til +60 °C
Størrelse (engelsk) Pasform 1/4 tommer NPT(M), lavere
Størrelse (metrisk) Fitting 6,35 mm NPT(M), Nedre
Befugtede dele Kobber
Nøjagtighed ±2-1-2 % af spændvidden
Display Type Analog
Trykområde 100 psi
Produkttype Industriel måler