Få mere at vide
Oakton™ Digi-Sense™ Digitale industrielle multimetre
Artikelnummer. 15880046
Produkttype:
Digitalt multimeter
Digitalt multimeter med True RMS
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15880046
Brand: Oakton™ 2025053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Testledninger, 9V batteri og bæretaske.
Håndter tunge opgaver med et hårdt, slagfast, IP67-klassificeret hus.
  • CAT III 600 V og CAT III 1000 V klassifikationer for sikkerhed
  • Støvtæt og vandtæt beskyttelse
  • Klar baggrundsbelysning med 1,1 tommer. høje cifre og 4.000 tæller
  • Indbygget berøringsfri spændingsdetektor
  • Slagfast dobbeltstøbt plast
  • Hold knappen nede for sondering uden konstant at se på displayet
  • Modeller leveres med to hurtige sikringer til sondeterminalerne for at forhindre skade i tilfælde af overbelastning
garanti
2 år
Tekniske data
Produkttype Digitalt multimeter
Til brug med (udstyr) Elektrisk udstyr
Længde (engelsk) 7,1875 tommer.
Længde (metrisk) 18.2 cm
Spænding 1000 V
Nøjagtighed AC Strøm:± 3,0%; Kapacitans:± 5,0 %
Strømstyrke 0 til 10 A (AC/DC)
Certificeringer/compliance CAT III 1000 V, Forureningsgrad 2, CAT IV 600 V
Farve Blå/grå
Dimensioner (L x B x H) 18.2 x 8.2 5.5 cm
Til brug med (applikation) Elektrisk, industri, laboratorie, HVAC, R og D
Højde (engelsk) 2,1875 tommer.
Højde (metrisk) 5.5 cm
Hertz 10 MHz
Inkluderer Testledninger, 9V batteri og bæretaske.
Bredde (engelsk) 3,25 tommer.
Bredde (metrisk) 8.2 cm