Beskrivelse
- Let til medium industriel rengøring kræver vores Tork industrielle rengøringsklud.
- Fjerner nemt olie, fedt, smøremidler og snavs takket være dens stærke og meget absorberende struktur.
- Trange rum er ingen hindring for den bløde og fleksible struktur i denne rengøringsklude.
- Spar op til 41% af opløsningsmiderne med exelCLEAN-materiale for forbedret miljø- og menneskers sundhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 394.79 yd. |
| Længde (metrisk) | 361 m |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Certificeringer/compliance | FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farve | Grå |
| Ply | 1-ply |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | FSC MIX kredit, ISO 9001, ISO 14001 |