Få mere at vide
Buerkle™ Industriel spand
Shop alle Bürkle produkter
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
9 l
17 l
Beskrivelse
- LLDPE, hvid
- Med literskala, inddeling 1000 ml
- Med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Gradueringer | 1000 mL |
| Materiale | LLDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 3,17 gal. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 300 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Højde (metrisk) | 280 mm |
| Vis mere |