Få mere at vide
Buerkle™ Industriel spand
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
17 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- LLDPE, hvid
- Med literskala, inddeling 1000 ml
- Med tud
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 17 l |
| Materiale | LLDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (engelsk) | 4,49 gal. |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 340 mm |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Håndtag Materiale | Metal |
| Højde (metrisk) | 310 mm |
| Vis mere |