Få mere at vide
Buerkle™ Industriel spand
Artikelnummer. 10526550 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
9 l
17 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10526550
Brand: Buerkle™ 23080900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Industriel spand til transport, dekantering og blanding. Sikker tømning med bred tud. Håndtag lavet af metal.
  • LLDPE, hvid
  • Med literskala, inddeling 1000 ml
  • Med tud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Industriel spand
Kapacitet (metrisk) 9 l
Materiale LLDPE
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 280 mm
Til brug med (udstyr) Velegnet til brug med fødevarer
Håndtag Materiale Metal
Højde (metrisk) 250 mm
Inkluderer Håndtag
Mængde 1 stk.