Få mere at vide
Slice™ Industrielle klinger
Artikelnummer. 16473629
Skift visning
Produkttype:
Afrundet spids
Spids spids
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16473629 Spids spids
16463629 Afrundet spids
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16473629 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    405.32 DKK / Pakke med 4
    Spare 28.68 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Ekstra lang finger-friendly™ klinge: sikrere at røre ved end traditionelle klinger
  • Sikrere end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kanten skærer effektivt
  • Holder op til 11,2 gange længere end metalblade
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Fri for olie og smøremidler
  • Den spidse spids trænger let igennem skærematerialer
  • 100 procent genanvendelig
  • Klingen er sikker op til 1600 °C
  • Kompatible håndtag: 10559, 10560, 10599
  • 4 vendbare klinger pr. pakke
  • Tekniske data
    Produkttype Spids spids
    Længde (engelsk) 4,72 tommer
    Længde (metrisk) 120 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 4 vendbare klinger pr. pakke
    nr. pr. pakke 4 Pk.
    Vægt (engelsk) 0,5 oz.
    Vægt (metrisk) 14.1 g
    Bredde (engelsk) 0,69 tommer.
    Bredde (metrisk) 17.5 mm