Få mere at vide
Slice™ Industrielle klinger
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Bladmateriale | Zirconiumoxid |
| Til brug med (applikation) | Sikkerhedsskæring |
| Længde (engelsk) | 4,72 tommer |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Inkluderer | 4 vendbare klinger pr. pakke |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 4 Pk. |
| Bredde (engelsk) | 0,69 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 17.5 mm |
| Blade stil | Afrundet spids |