Få mere at vide
Swann-Morton™ Industriel bladstrip, ikke-steril
Artikelnummer. 15938680
Skift visning
Længde (metrisk):
158 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
15938680 158 mm
1 options
Artikelnummer. 15938680 Leverandør Swann-Morton™ Leverandørnr. 9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00 DKK
    317.46 DKK / Pakke med 25
    Spare 82.54 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Industriel klingestrimmel til flere anvendelser.
  • Multi-brug klinge.
  • Ikke-steril.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Industri
Længde (metrisk) klinge 158 mm
Længde (metrisk) 158 mm
Sterilitet Ikke steril
Mængde 25/Pk.