Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Industrielt skægbetræk med polybag
Artikelnummer. 17780139 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100/Pk.
Artikelnummer. Emballagemængde
17780139 100/Pk.
1 options
Artikelnummer. 17780139 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 70.802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00 DKK
    29.04 DKK / Pakke med 100
    Spare 23.96 DKK
    45% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Garanterer beskyttelse af miljøet mod fald af skæghår.
  • Dækker den nederste del af ansigtet
  • Elastik for sikker pasform
  • Kan bruges til at styre miljøet for HACCP-processer og forskellige industrier
  • Inkluderer skægbetræk og polybags
  • 8 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Type Renrums skægbetræk
Størrelse Universel
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/compliance ISO 9001
Til brug med (applikation) Industrielle, laboratorie-, kontrollerede miljøer
Emballagemængde 100/Pk.
Længde (metrisk) 45 cm