Få mere at vide
Code Corporation™ Induktiv ladestation vægmontering til CR2700 stregkodescanner
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Til brug med CR2700 induktiv ladestation
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 82.5 mm |
| Højde (engelsk) | 3,25 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 73 mm |
| Bredde (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 82.5 mm |
| Dybde (engelsk) | 3,25 tommer. |
| Til brug med (udstyr) | CR2700 induktiv ladestation |
| Type | Monteringsbeslag |
| Alternativt varenummer | CRA-WMB4-C286 |