Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoxyl-β-D-glucoside |
| Smeltepunkt | 57,0 °C til 58,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, alkohol, acetone, let opløselig i ether, benzen, kloroform, ethylacetat, kulstofdisulfid |
| Formel vægt | 295.29 |
| Procent renhed | 98% |