Få mere at vide
Indoxyl-Beta-D-glucoside, TRC
Artikelnummer. 30400650
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400650 100 mg
30392912 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI654110100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-60-5
Molekylær formel C14H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Synonym 1H-Indol-3-yl beta-D-glucopyranoside, 3-(Glucosyloxy)indole, Indican (Glucoside), NSC 87517, Uroxanthin
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoxyl-beta-D-glucoside
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1