Få mere at vide
Indoxyl-Beta-D-glucoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoxyl-beta-D-glucoside |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |