Få mere at vide
Indoxyl acetate, 97%
Artikelnummer. 10476800 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10476800 5 g Glasflaske 5g
10061750 1 g Glasflaske 1g
10055853 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476800 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156660050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608-08-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-08-2
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00014561
InChI nøgle JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
PubChem CID 11841
IUPAC navn 1H-indol-3-ylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoxyl acetate
Smeltepunkt 128.0°C to 131.0°C
Farve Farveløs til lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 21, 71
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formel vægt 175.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Glistening Crystals