missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indoramin Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoramin Hydrochloride |
| CAS | 38821-52-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Indoramin Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H25 N3 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, N-[1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[1-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]-, monohydrochloride (9CI), Baratol, Baratol (pharmaceutical), Doralese, Indoramin hydrochloride, Vidora, Wy 21901 HCl, Wydora, Wypres, Wypresin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25N3O.ClH/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21;/h1-9,16,19,23H,10-15H2,(H,24,26);1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.O=C(NC1CCN(CCc2c[nH]c3ccccc23)CC1)c4ccccc4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?