Få mere at vide
Indoramin EP Urenhed A, Mikromol™
Artikelnummer. 30049074
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049074 100 mg
30052527 25 mg
30459651 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30049074 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0802.02
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Indoramin EP Urenhed A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS 3389-21-7
Analyt- eller komponentnavne 3-(2-Bromoethyl)indole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 Br N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity A, Indoramin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
SMIL BrCCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC navn 3-(2-bromoethyl)-1H-indol
Molekylvægt (g/mol) 224.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 222.9997 g/mol