Få mere at vide
Indoramin EP Urenhed A, Mikromol™
Beskrivelse
Indoramin EP Urenhed A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| CAS | 3389-21-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 Br N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity A, Indoramin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2 |
| SMIL | BrCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 3-(2-bromoethyl)-1H-indol |
| Vis mere |