missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Indoramin-d5 (phenyl-d5), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoramin-D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 57165-41-0 |
| Molekylær formel | C22 D5 H20 N3 O |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Benzamide-2,3,4,5,6-d5, N-[1-[2-(1 H-indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]- (9 CI), N-[1-[2-(1 H-Indol-3-yl)ethyl]-4-piperidinyl]benzamide-2,3,4,5,6-d5, 3-[2-[4-(Benzamido-2,3,4,5,6-d5)piperidino]ethyl]indole, Indoramin-d5, Indoramine-d5, N-[1-(2-Indol-3-ylethyl)-4-piperidyl]benzamide-d5, Indoramin-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C22H25N3O/c26-22(17-6-2-1-3-7-17)24-19-11-14-25(15-12-19)13-10-18-16-23-21-9-5-4-8-20(18)21/h1-9,16,19,23 H,10-15H2,(H,24,26)/i1D,2 D,3 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)NC2CCN(CCc3c[nH]c4ccccc34)CC2)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5,6-pentadeuterio-N-[1-[2-(1 H-indol-3-yl)ethyl]piperidin-4-yl]benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.4842 |
| Formel vægt | 352.2311 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?