Få mere at vide
Indoprofen, MedChemExpress
Beskrivelse
Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Indoprofen |
| CAS | 31842-01-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (±)-Indoprofe |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (355.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)C(C)C1=CC=C(N(CC2=C3C=CC=C2)C3=O)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.31 |
| Vis mere |