Få mere at vide
Indoprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30459864
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459864 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459864 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3105.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indoprofen
CAS 31842-01-0
Analyt- eller komponentnavne Indoprofen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O
IUPAC navn 2-[4-(3-oxo-1H-isoindol-2-yl)phenyl]propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 281.31
Mængde 10 mg
Formel vægt 281.1052 g/mol