Få mere at vide
Indomethacin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441671 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11441671 1 g
11451671 5 g
11461671 10 g
11471671 25 g
11481671 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441671 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219021701
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Molekylærbiologi og cellebiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-86-1
Molekylær formel C19H16ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 357.79
MDL nummer MFCD00057095
InChI nøgle CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorbenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]eddikesyre
SMIL CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Indomethacin
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 357.8
Fysisk form Fast stof